Documents
ENAH38A2D9E2
Enamine
[6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.61
Numéro MDL:
Iupac Name
(6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8F2N2O.ClH/c8-7(9)12-6-2-1-5(3-10)4-11-6;/h1-2,4,7H,3,10H2;1H
Clé InChI
CHWYWBUWLZONPK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352399
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352399