Documents
ENAH38A2BEF2
Enamine
thieno[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.2
Numéro MDL:
Pf
134-135
Iupac Name
thieno[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NOS/c10-5-6-4-7-8(11-6)2-1-3-9-7/h1-5H
Clé InChI
BEDLZTHJABCULR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4286002
Melting Point
134-135
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4286002