Documents
ENAH30511897
Enamine
O-[(5-bromopyridin-2-yl)methyl]hydroxylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.04
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(aminooxy)methyl]-5-bromopyridine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c7-5-1-2-6(4-10-8)9-3-5/h1-3H,4,8H2
Clé InChI
PVQRPOWAYVTQAZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1911165