Documents
ENAH30491496
Enamine
2-bromo-1-(4-methylphenyl)ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(4-methylphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5,9,11H,6H2,1H3
Clé InChI
PFFFYUUCYZSKRI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1136762