Documents
ENAH30361871
Enamine
1-cyclopropylprop-2-en-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.62
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclopropylprop-2-en-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c1-2-6(7)5-3-4-5;/h2,5-6H,1,3-4,7H2;1H
Clé InChI
XQIQMQRQKQWQSI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512719
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512719