Documents
ENAH3035EC39
Enamine
tert-butyl 2-(4,4-difluorocyclohexyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(4,4-difluorocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C12H20F2O2/c1-11(2,3)16-10(15)8-9-4-6-12(13,14)7-5-9/h9H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
ZMCWTXLFWWYKRG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503971
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503971