Documents
ENAH3035EC2F
Enamine
5-bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.48
Numéro MDL:
Pf
163-164
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2/c1-3-5(9)2-4(7)6(8)10-3/h2H,9H2,1H3
Clé InChI
FHDMIBLCBCOCNT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503940
Melting Point
163-164
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503940