Documents
ENAH3035E7E3
Enamine
1-cyclopropylcyclohexan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.7
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclopropylcyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-9(8-4-5-8)6-2-1-3-7-9;/h8H,1-7,10H2;1H
Clé InChI
YZFGOIUWPIYSIE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495743
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495743