Documents
ENAH3035E528
Enamine
rac-tert-butyl (1R,5R,6R)-6-amino-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.27
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1R,5R,6R)-6-amino-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-6-7(11)8(6)12/h6-8H,4-5,11H2,1-3H3/t6-,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
QYWHMAGYAFGLJH-BWZBUEFSSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499735
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499735