Documents
ENAH3035D592
Enamine
3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.2
Numéro MDL:
Pf
203-205
Iupac Name
3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenol
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-8-6-12(7-11-8)9-3-2-4-10(13)5-9/h2-7,13H,1H3
Clé InChI
XPEBJVAMQTZLCP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2573919
Melting Point
203-205
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2573919