Documents
ENAH2C558761
Enamine
4-methoxy-2,6-dimethylpyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methoxy-2,6-dimethylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-5-4-7(11-3)8(9)6(2)10-5/h4H,9H2,1-3H3
Clé InChI
UOZFVDPADPPSNP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486286
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486286