Documents
ENAH2C557634
Enamine
tert-butyl N-(1-methyl-2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.27
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-methyl-2,6-dioxo-3-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H18N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)12-7-5-6-8(14)13(4)9(7)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,16)
Clé InChI
FOYROUKGPPBNAN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3065000
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3065000