Documents
ENAH2C556967
Enamine
6-methyl-2-oxa-6,9-diazaspiro[4.5]decane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.23
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methyl-2-oxa-6,9-diazaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-10-4-3-9-6-8(10)2-5-11-7-8/h9H,2-7H2,1H3
Clé InChI
WSNQETZYFNVQCA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659188
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659188