Documents
ENAH2C556791
Enamine
1-[1-bromo-2-(trifluoromethoxy)ethyl]-3-fluorobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.05
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-bromo-2-(trifluoromethoxy)ethyl)-3-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C9H7BrF4O/c10-8(5-15-9(12,13)14)6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,8H,5H2
Clé InChI
PNWUORYFLSJCJN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697485
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697485