Documents
ENAH2C555FFA
Enamine
6-aminopyridazine-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.11
Numéro MDL:
Iupac Name
6-aminopyridazine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N4/c6-2-4-1-5(7)9-8-3-4/h1,3H,(H2,7,9)
Clé InChI
ZGKQHWKMPGROIV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311575
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311575