Documents
ENAH11DFA8F6
Enamine
2-(oxiran-2-yl)oxane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(oxiran-2-yl)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-4-8-6(3-1)7-5-9-7/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
AOBPJRUSKYFWDU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1820802
Pictogrammes
Flame
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1820802