Documents
ENAH11DD2091
Enamine
7-oxoheptyl acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro MDL:
Iupac Name
7-oxoheptyl acetate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-9(11)12-8-6-4-2-3-5-7-10/h7H,2-6,8H2,1H3
Clé InChI
XQZFZMLSXDDOGF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722492
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722492