Documents
ENAH11DD04EE
Enamine
2,2-difluoro-2-(pyridin-2-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(2-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H8F2N2/c8-7(9,5-10)6-3-1-2-4-11-6/h1-4H,5,10H2
Clé InChI
TYKNQWWXUIYRSZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234985
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234985