Documents
ENAH11DD0120
Enamine
2-oxatricyclo[5.4.0.0,1,5]undecan-8-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Iupac Name
hexahydro-2H-benzo[1,4]cyclobuta[1,2-b]furan-5(6H)-one
Inchi Code
1S/C10H14O2/c11-9-2-1-4-10-7(3-5-12-10)6-8(9)10/h7-8H,1-6H2
Clé InChI
HIDDPGVSIZLTMV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734922
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734922