Documents
ENAH0CD465D6
Enamine
methyl 2-chloro-2-(2,4,5-trifluorophenyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.59
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-chloro-2-(2,4,5-trifluorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H6ClF3O2/c1-15-9(14)8(10)4-2-6(12)7(13)3-5(4)11/h2-3,8H,1H3
Clé InChI
VTTLWAISVWFQJX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708493
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708493