Documents
ENAH0CD45D59
Enamine
methyl 4-(aminomethyl)-5-chlorothiophene-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.13
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-(aminomethyl)-5-chlorothiophene-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S.ClH/c1-11-7(10)5-2-4(3-9)6(8)12-5;/h2H,3,9H2,1H3;1H
Clé InChI
IYIDZJGFHOHWCU-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704283
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704283