Documents
ENAH0425AAAC
Enamine
1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.1
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H4F3N3O/c1-11-4(5(6,7)8)3(2-12)9-10-11/h2H,1H3
Clé InChI
GXPCQHOUNXZISH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1595073
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1595073