Documents
ENAH0424B32C
Enamine
4-chloro-2,6-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.05
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-2,6-difluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H2Cl2F2O2S/c7-3-1-4(9)6(5(10)2-3)13(8,11)12/h1-2H
Clé InChI
GAEHZFWVPOSTFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276203
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276203