Documents
ENAH03BF91EE
Enamine
tert-butyl N-{1-[(chlorosulfonyl)methyl]cyclopropyl}carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.75
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-((chlorosulfonyl)methyl)cyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H16ClNO4S/c1-8(2,3)15-7(12)11-9(4-5-9)6-16(10,13)14/h4-6H2,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
WVSDJUPYRMJVMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1577655
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1577655