Documents
ENAH03A1CA2B
Enamine
(2E)-3-[2-(3-ethylphenoxy)-5-fluorophenyl]prop-2-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.3
Numéro MDL:
Iupac Name
(2E)-3-[2-(3-ethylphenoxy)-5-fluorophenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C17H15FO3/c1-2-12-4-3-5-15(10-12)21-16-8-7-14(18)11-13(16)6-9-17(19)20/h3-11H,2H2,1H3,(H,19,20)/b9-6+
Clé InChI
FQAVQTSHGYTFEQ-RMKNXTFCSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833080
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833080