Documents
ENAH03A1A88D
Enamine
1-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.2
Numéro MDL:
Pf
142-143
Iupac Name
1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)10-6(7(11)12)4-5-9-10/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
RTXVZAHZRXZHJJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761628
Melting Point
142-143
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761628