Documents
ENAH03A1A280
Enamine
2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanal
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.2
Numéro MDL:
Pf
109-112
Iupac Name
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanal
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-7(6-13)12-10(14)8-4-2-3-5-9(8)11(12)15/h2-7H,1H3
Clé InChI
HAFHCXUQAOHMMF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719616
Melting Point
109-112
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719616