Documents
ENAH03A1A0EB
Enamine
{1-methyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-methyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-6-2-7(3-6,4-8)5-9-6/h8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
AXBPIDGDOIYMBX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701312
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701312