Documents
ENAH03A01E1B
Enamine
1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-3-methylpiperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.43
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-3-methylpiperidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C22H23NO4/c1-14-12-23(11-10-15(14)21(24)25)22(26)27-13-20-18-8-4-2-6-16(18)17-7-3-5-9-19(17)20/h2-9,14-15,20H,10-13H2,1H3,(H,24,25)
Clé InChI
LFXMJNWXWBTVFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657527
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657527