Documents
ENAH038564DA
Enamine
5-bromo-6-(trifluoromethoxy)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.01
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-6-(trifluoromethoxy)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H4BrF3N2O/c7-3-1-2-4(11)12-5(3)13-6(8,9)10/h1-2H,(H2,11,12)
Clé InChI
IUBVIIHJCPSWEI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-726549
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-726549