Documents
ENAH0385633C
Enamine
2-ethyl-6-methoxypyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethyl-6-methoxypyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-3-7-6(9)4-5-8(10-7)11-2/h4-5H,3,9H2,1-2H3
Clé InChI
ZKUMTRWQMFLGBD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734971
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734971