Documents
ENA964485497
Enamine
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.68
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2.ClH/c1-11-7-6-9(10-11)8-4-2-3-5-8;/h6-8H,2-5H2,1H3;1H
Clé InChI
KNSXVBBBWZEBSY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719660
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719660