Documents
ENA947408925
Enamine
2-cyclopropylpyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopropylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H10N2/c9-7-2-1-5-10-8(7)6-3-4-6/h1-2,5-6H,3-4,9H2
Clé InChI
NGRGXPFVMHVYBT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396176
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396176