Documents
ENA947388204
Enamine
methyl 2-nitropropanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.1
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-nitropropanoate
Inchi Code
1S/C4H7NO4/c1-3(5(7)8)4(6)9-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
UHXOPEVCNMQIAA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208460
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208460