Documents
ENA946841378
Enamine
lithium(1+) ion 3-ethyl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.05
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 3-ethyl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H6N2O3.Li/c1-2-3-6-4(5(8)9)10-7-3;/h2H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
VYYNCRXZQWNDND-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384677
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384677