Documents
ENA946837179
Enamine
7-bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.49
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C9H3BrClF3N2/c10-4-1-2-5-6(3-4)15-8(9(12,13)14)16-7(5)11/h1-3H
Clé InChI
VUSHNWRGQDDPJU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-376049
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-376049