Documents
ENA946832457
Enamine
5-hydroxy-7-methyl-2H-1,3-benzoxathiol-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.2
Numéro MDL:
Iupac Name
5-hydroxy-7-methylbenzo[d][1,3]oxathiol-2-one
Inchi Code
1S/C8H6O3S/c1-4-2-5(9)3-6-7(4)11-8(10)12-6/h2-3,9H,1H3
Clé InChI
DLJLTTCYUKKPIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366891
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366891