Documents
ENA769495945
Enamine
2-amino-5-methylhex-4-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-5-methyl-4-hexenoic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-5(2)3-4-6(8)7(9)10/h3,6H,4,8H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
XRARHOAIGIRUNR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-346046
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-346046