Documents
ENA715369580
Enamine
3-(tert-butoxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Iupac Name
3-tert-butoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)13-10-6-4-5-9(7-10)8-12/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
SKELHDLJYLXUSL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115342
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115342