Documents
ENA638589599
Enamine
2-methyl-2-(oxan-2-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-9(2,8(10)11)7-5-3-4-6-12-7/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
QWPDACDUJRITCX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333276
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333276