Documents
ENA638588204
Enamine
5-fluoro-3-formyl-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.19
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-3-formyl-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8FNO3/c1-13-9-3-2-6(12)4-7(9)8(5-14)10(13)11(15)16/h2-5H,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
AGTFDJYQJDBABU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322074
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322074