Documents
ENA580354428
Enamine
rac-(2R,3S)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}oxolane-2-carboxylic acid
About This Item
Poids moléculaire :
231.25
Numéro MDL:
Iupac Name
(2S,3R)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)tetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(14)11-6-4-5-15-7(6)8(12)13/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Clé InChI
AMWWDVGQNOILKO-RQJHMYQMSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322215
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322215