Documents
ENA580348934
Enamine
1-bromo-4-methylheptane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.13
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-methylheptane
Inchi Code
1S/C8H17Br/c1-3-5-8(2)6-4-7-9/h8H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
MRLAKDCGXYAZCI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312827
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312827