Documents
ENA514507692
Enamine
N-[(oxolan-2-yl)methylidene]hydroxylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(nitrosomethyl)tetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c7-6-4-5-2-1-3-8-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
VTXBSJWGVHQLFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307004
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307004