Documents
ENA514237085
Enamine
5-oxaspiro[3.4]octan-7-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.65
Numéro MDL:
Iupac Name
5-oxaspiro[3.4]octan-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c8-6-4-7(9-5-6)2-1-3-7;/h6H,1-5,8H2;1H
Clé InChI
AGSMDKBDFWEGLX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301440
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301440