Documents
ENA508626786
Enamine
rac-tert-butyl N-[(3R,5R)-5-phenylpyrrolidin-3-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.35
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((3S,5S)-5-phenylpyrrolidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)17-12-9-13(16-10-12)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13,16H,9-10H2,1-3H3,(H,17,18)/t12-,13-/m0/s1
Clé InChI
NYHRWBNVAKQKGY-STQMWFEESA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298935
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298935