Documents
ENA497680674
Enamine
1-(bromomethyl)cyclohexan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.08
Numéro MDL:
Pf
80-83
Iupac Name
1-(bromomethyl)cyclohexanol
Inchi Code
1S/C7H13BrO/c8-6-7(9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-6H2
Clé InChI
SSULDURTLPHCSZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264957
Melting Point
80-83
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264957