Documents
ENA497678191
Enamine
2-(prop-1-en-2-yl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-isopropenylpyridine
Inchi Code
1S/C8H9N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-8/h3-6H,1H2,2H3
Clé InChI
MJKIORXNEJFOPX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195545