Documents
ENA497375775
Enamine
2-chloro-4-ethoxy-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.68
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-ethoxy-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O/c1-2-14-9-7-5-3-4-6-8(7)12-10(11)13-9/h2-6H2,1H3
Clé InChI
LRRWZUGSRZODMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255571
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255571