Documents
ENA497374481
Enamine
rac-(1R,2S)-2-(2,6-dichlorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.54
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(2,6-dichlorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9Cl2N.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)9(6)5-4-8(5)12;/h1-3,5,8H,4,12H2;1H/t5-,8-;/m1./s1
Clé InChI
TVLVGKZGOXGIFO-KPSHTFFOSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252389
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252389